Orders LinkContactUsLinkComponent
String mops, NovaKnit™
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Dodavatel:   MICRONOVA
String mops, NovaKnit™
Dodavatel:  MICRONOVA
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
String mops, NovaKnit™
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
A series of robust and absorbent tubular knit string mops for cleaning and liquid pick-up in controlled and critical environments. Available with a choice of durable, reusable fabrics.
  • Robust, tubular knit floor mop
  • Ribbed strands increase absorbency
  • Looped design with no exposed edges to ensure low particulates
  • More absorbent and durable than traditional cleanroom mops
  • Use with MH-1 handle or QDMH-1 MicroMop adapter with SSU series handles
  • Available gamma irradiated for aseptic environments
  • Holds up to strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
The Micronova NovaKnit™ String Mops feature unique ribbing and a looped strand design to produce a mop that is both low-linting and highly absorbent. Available in three materials to match cleaning needs: 100% Microdenier polyester, for fine cleaning and absorbency, 100% polyester for a smooth clean, and a 75% polyester/25% nylon blend for applications requiring more absorbency.
Weight: 12 oz. (340 g)
 : All components must be ordered separately.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • MICRMP5231-12WIR
  • MICRMP52-31-12W
  • MICRVW51-31-12W
  • MICRMD5131-12WIR
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
Specifikace
Product Family Options
Mop Heads
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • MICRMP5231-12WIR
    Polyester looped string mop, irradiated
    Polyester looped string mop, irradiated
    01
    Polyester
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 24 KS
    1 * 24 KS - 29 780,00 Kč
    29 780,00 Kč
    1 * 24 KS
       29 780,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMP5231-12WIR
    Environmentally Preferable
  • MICRMP52-31-12W
    Polyester looped string mop
    Polyester looped string mop
    02
    Polyester
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 24 KS
    1 * 24 KS - 23 980,00 Kč
    23 980,00 Kč
    1 * 24 KS
       23 980,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMP52-31-12W
    Environmentally Preferable
  • MICRVW51-31-12W
    MicroDenier polyester looped string mop, irradiated
    MicroDenier polyester looped string mop, irradiated
    06
    Polyester
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 759,00 Kč
    759,00 Kč
    1 * 1 KS
       759,00 Kč
    Specifikace:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRVW51-31-12W
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • MICRMD5131-12WIR
    Mops, NovaKnit™, microfiber, irradiated
    Mops, NovaKnit™, microfiber, irradiated
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 24 KS
    1 * 24 KS - 29 140,00 Kč
    29 140,00 Kč
    1 * 24 KS
       29 140,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMD5131-12WIR
    Environmentally Preferable
Adapters and Handles
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Popis
    Dostupnost
    Price
  • 04
    MicroMop® Adapter: PP clamp adapter to hold Micromop and PolyGen series of floor mops, attaches to SSU series of handles
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 430,00 Kč
    3 430,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 430,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Popis
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Prodlužovací nerezová tyč
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 7 840,00 Kč
    7 840,00 Kč
    1 * 1 KS
       7 840,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Popis
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • MicroMop® handle, Fibreglass/PP
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 880,00 Kč
    1 880,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 880,00 Kč
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • Standardní nerezová tyč
    Standardní nerezová tyč
    129-0062
    09
    155 cm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 600,00 Kč