Baňky odměrné, lichoběžníkový tvar, třída A, modrá stupnice, BLAUBRAND®
: Brand
Borosilikátové sklo 3,3 s PP nebo skleněnou zátkou.
- kalibrace na obsah (TC, In)
- rysky a nápisy ve vysoce kontrastní modrém smaltu
- označení DE-M
- včetně certifikátů výrobce
* Široké hrdlo
: DIN EN ISO 1042
Frequently Bought Together