Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Rukavice VEGA V5 DM, pětiprsté
Rukavice VEGA V5 DM, pětiprsté
Catalog # CANS0007-04
Supplier:  CANIS SAFETY
undefined
Rukavice VEGA V5 DM, pětiprsté
Catalog # CANS0007-04
Supplier:  CANIS SAFETY

Specifications

  • Velikost rukavic:
    Jedna velikost
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
    opakovatelně použitelné
  • Barva:
    Hliníková
  • Délka:
    420 mm
  • Model:
    VEGA V5
  • Bal.:
    1 PAIR

Specifications

About this item

Tepelně odolné rukavice šité Kevlar nití. Chrání před sálavým teplem a odstřikem taveniny. Doporučené použití: práce s horkými předměty a v prostředí se sálávým teplem. Odvětví: slévárny, hutní průmysl.

  • Ochrana do 500 °C
  • Dlaň - aramidová tkanina
  • Hřbet - pokrytý hliníkovou fólií

Délka rukavice: 42 cm