Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Tepelně odolné rukavice, MEFISTO
Tepelně odolné rukavice, MEFISTO
Catalog # CANS0007-03
Supplier:  CANIS SAFETY
undefined
Tepelně odolné rukavice, MEFISTO
Catalog # CANS0007-03
Supplier:  CANIS SAFETY

Specifications

  • Velikost rukavic:
    Jedna velikost
  • Bal.:
    1 PAIR

Specifications

About this item

Tepelně odolné rukavice šité Kevlar® nití. Chrání před sálavým teplem a odstřikem taveniny. Doporučené použití: práce s horkými předměty a v prostředí se sálávým teplem. Odvětví: slévárny, hutní průmysl.

  • Ochrana do 500 °C
  • Dlaň - aramidová tkanina
  • Hřbet a manžeta - pokryty hliníkovou fólií

Délka rukavice: 420 mm