ContactUsLinkComponent
3-Methoxypropylamine 1000 mg/l vo vode standard pro iontovou chromatografií
Catalog # 84978.180
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
3-Methoxypropylamine 1000 mg/l vo vode standard pro iontovou chromatografií
Catalog # 84978.180
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    3-methoxypropylamine standard
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities. Supplied with Certificate of Analysis.