Záznamník teploty, vlhkosti a otřesů multifunkční, testo 184 G1
Catalog # 620-2285
Supplier: Testo
Specifications
- Rozsah:–20…+70 °C; 0...100% RH; 0...10 g
- Rozlišení:0,1 °C; 0,1% RH; 0,1 g
- Datová paměť - Počet odečtů:64000
- Rozhraní:USB
- Ochranná třída:IP 30
- Popis:Mini temperature, humidity and shock logger,184 G1
- Životnost baterie:120 days
- Alarm:LED and Display
- Baterie:Lithium battery CR2450, 3 V
- Displej:Segmented LCD
- Hmotnost:44 g
- Š×H×V:40×97×12 mm
- Bal.:1
Specifications
About this item
Záznamník teploty a vlhkosti je určen k sledování teploty, vlhkosti a nárazů během přepravy chlazených produktů. Je využívání v potravinářském a farmaceutickém průmyslu při přepravě citlivého zboží.
- Rychlost měření od jedné minuty do 24 hodin
- Neomezená doba provozu
- Jasná indikace alarmů a výstrah
- Snadné nastavení a automatické hlášení PDF přes připojení k PC
Ideální pro bezpečné a pohodlné monitorování přepravy citlivých produktů, jako je elektronika, umění, léčiva nebo potraviny.
Certifications: Certifikace ISO 9001:2008, EN 12830 a HACCP. CFR připraven. V souladu s GxP.
Delivery information: Dodáváno s dataloggerem pro měření otřesů, vlhkosti a teploty testo 184 G1 pro sledování přepravy, baterie a nástěnný držák.