Ubrousky na podlahu čistých prostor, AlphaWipe®
TEXWTX1025
: Texwipe
- Balené:25 ubrousků/sáček, 3 sáčky/karton
- Popis:TX1025
- D׊:600×1120 mm
- Model:AlphaWipe®
- Vlákna (>100 µm):2000/m²
- Základní hmostnost:158 g/m²
- Tvorba částic (0,5 - 5 µm, pomocí ASTM E2090 Testu):10 × 10⁶/m²
- Tvorba částic (5 - 100 µm, pomocí ASTM E2090 Testu):2000/m²
- Generace částic (>=0.5 µm):8,4 × 10⁶/m²
- Savost:530 ml/m²
- Absorbance - rychlost:0,5 s
- Extrakty - za použití deionizované vody:0,02 g/m²
- Extrakty - za použití izopropylalkoholu:0,04 g/m²
- Ionty - sodík:0,22 ppm
- Ionty - chlór:0,05 ppm
- Bal.:75
Tyto návleky na mop jsou vyrobeny ze 100% nepřetržitého vlákna polyesteru ve dvojitém úpletu a mají nerozplétající se propletený vzor.
- velmi nízká hladina částic a extrahovatelných látek
- nepřetržité vlákno brání jeho drolení
- brání kontaminaci čistých prostor
- odolává oděru při důkladném používání nebo drsným povrchům
- vynikající chemická odolnost
Prány a baleny v čistých prostorech, AlphaWipe® je velmi čistý a vysoce sorpční ubrousek ideální pro prostředí s klasifikovanou třídou čistoty. Byly navrženy pro použití s mopy Doodleduster™ od 3M, ale též mohou být použity jako kryt pracovního povrchu. Ideální pro vytírání citlivých ploch, jako je zařízení pro výrobu integrovaných obvodů.
Vhodné pro použití ve třídě ISO 3 - 4 čistých prostor.
Barva: Bílá
: Přesné údaje v době publikování, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele.