Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital thermo-hygrometer
Digital thermo-hygrometer
−0…50 °C; 10 - 90% RH, ±1,0 °C; ±5,0% RH, 0,1 °C; 0,1% RH, 105×60×10 mm
Katalogové číslo SIMERV1610
Dodavatel:   Industrial Physics
Digital thermo-hygrometer
Katalogové číslo SIMERV1610
Dodavatel:  Industrial Physics
Digital thermo-hygrometer
Digital thermo-hygrometer
−0…50 °C; 10 - 90% RH, ±1,0 °C; ±5,0% RH, 0,1 °C; 0,1% RH, 105×60×10 mm
Přejít na:
Price
1 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This handheld thermo-hygrometer is designed to measure temperature and humidity with readable surronding distance of ten meters.
  • Large display (56×40 mm)
  • Toggle between °C/°F
  • Maximum/minimum values
  • Time display and alarm
  • Memory function
Specifikace
  • Rozsah:
    −0…50 °C; 10 - 90% RH
  • Rozlišení:
    0,1 °C; 0,1% RH
  • Š×H×V:
    105×60×10 mm
  • Přesnost:
    ±1,0 °C; ±5,0% RH