Bath thermometer
Thermometer, fish shaped, +5...+45 °C, 155 mm, Spirit (blue)
Katalogové číslo AMARZ640830
Dodavatel: Amarell
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Popis:Thermometer, fish shaped
- Délka:155 mm
- Náplň:Spirit (blue)
- Rozsah:+5...+45 °C