Záznamníky teploty a vlhkosti multifunkční, testo 184 H1
620-2361
: Testo
- Rozsah:T: −20…+70 °C
RH: 0 - 100 % - Datová paměť - Počet odečtů:64000
- Rozhraní:USB
- Popis:Mini temperature and humidity logger, 184 H1
- Sekvence:01
- Životnost baterie:500 days
- Alarm:Visual
- Baterie:Lithium battery CR2450, 3 V, exchangeable
- Displej:Segment LCD; one-line
- Hmotnost:44 g
- Š×H×V:44×12×97 mm
- Bal.:1
Záznamníky teploty a vlhkosti 184 H1 dokáže sledovat úroveň teploty a vlhkosti během přepravy chlazených produktů. Díky možnosti konfigurace, tvorby reportů a kalibračních certifikátů bez nutnosti stažení softwaru záznamník 184 H1 významně usnadňuje monitorování a dokumentaci citlivého zboží.
- PDF report umožňuje snadný přístup k dokumentaci bez nutnosti instalovat software
- elektronický kalibrační certifikát pro dodržení vystopovatelnosti
- snadná konfigurace díky uloženému konfiguračnímu souboru, s jehož pomocí je možné testo nakonfigurovat, zřetelné upozornění na alarm
- velký, dobře čitelný displej zobrazuje hodnoty v reálném čase
- alarmové hlášení pomocí LED diody při překročení nastavených limitů
: IP 30 - ISO 9001:2008, FDA 21 CFR Part 11, EN 12830, a HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
: dodáváno s baterií s dlouhou životností, může pracovat až 500 dní.