Záznamníky teploty jednorázové, 184 T1 a testo 184 T2
Supplier: Testo
Certificates
About this item
Tyto dataloggery jsou navrženy pro přesné monitorování a zabraňují přerušení procesu chladícího řetězce při kontrole kvality. Cestují v nákladních a nakládacích místnostech, aby sledovali teploty citlivého zboží.
- jasná indikace: červený/zelený LED indikátor alarmu
- snadné a intuitivní používání, rychlé nastavení
- snadné čtení a vytvoření PDF reportů
- bezpečný záznamník funguje bez nutnosti stažení a instalace softwaru.
- po připojení záznamníku k PC můžete hned vytvořit PDF report
- Záruka: 12 měsíců
Aby bylo možné pracovat efektivněji, jsou s dataloggery všechny soubory uloženy přímo a bezpečně v příslušném testo 184. Ke konfiguraci dataloggeru testo 184 není nutná žádná instalace softwaru na PC nebo notebook. Nástroj pro konfiguraci PDF je uložen v samotném loggeru a lze jej otevřít jednoduchým dvojitým kliknutím.
Pokud jsou požadovány možnosti předčítání, zákazník je může získat zakoupením ComSoft Professional.
Certifications: EN 12830; CE 2014/30/EU; DIN EN 50581:2013; DIN EN 61326-1:2013; 2011/65/EU standards and RTCA/DO-160G authorisations.
Specifications
- Catalog No:
- 620-2309
- 620-2306
- Snímač:
- Internal NTC sensor
- Internal NTC sensor
- Alarm:
- Visual by LEDs
- Visual by LEDs
- Ochranná třída:
- IP 67
- IP 67
- Intervaly záznamu:
- 1 min. - 24 h
- 1 min. - 24 h
- Hmotnost:
- 44 g
- 22 g
- Š×H×V:
- 44×12×97 mm
- 35×9×75 mm
- Datová paměť - Počet odečtů:
- 40000
- 16000
- Baterie:
- Non-replaceable, lithium
- Non-replaceable, lithium
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together