Cotton roving for pipette plugger
Katalogové číslo BELC7750-22222
Dodavatel: BELLCO GLASS
Specifikace
- Popis:Absorbent cotton roving for pipette plugging
- Bal.:1 kg
Specifikace
O tomto produktu
Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
Sufficient for approx. 35000 pipettes.
Packaging: Coiled in plastic bag.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904