Urine collection container
SEMA5664
: SEMADENI
- Verze:Non sterile
- Capacity:125 ml
- Popis:with PE snap cap
- Sekvence:01
- Environmentally Preferable:
- Bal.:1.000
PP, with red PE screw cap
- With labeling field
- With cuttable spout for hygienic urine control
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904