Silver electrode, ScienceLine
Metal electrode, Ag 1100, Ag 1100, −5...+100 °C, Sklo, 4×120 mm, Plug head
Katalogové číslo SCOI285103607
Dodavatel: SI Analytics
Přejít na:
Product Details & Documents
Silver electrode with glass shaft.
Specifikace
- Připojení:Plug head
- Ø×D:4×120 mm
- Type:Ag 1100
- Popis:Metal electrode, Ag 1100
- Materiál:Sklo
- Tepl.:−5...+100 °C