ContactUsLinkComponent
Enzymatic digester, GDE
Enzymatic digester, GDE
Dodavatel:  VELP SCIENTIFIC
Certifikáty
undefined
Enzymatic digester, GDE
Dodavatel:  VELP SCIENTIFIC
Specifikace
  • Catalog No:
  • VELPSA30400209
  • Rozsah teplot:
  • RT*...105 °C
  • Ohřevná kapacita:
  • 900 W
  • Vnější Š×H×V:
  • 413×410×295 mm
  • Hmotnost:
  • 6,2 kg