Řezuvzdorné rukavice, uvex C500 foam
: UVEX
Tyto rukavice z bambusu-umělého hedvábí/Dyneema®/skla/polyamidu mají HPE ,,Soft Grip" pěnový povlak na dlani a prstech. Bambusová technologie TwinFlex® zajišťuje maximální odolnost ke řezu, výjímečnou odolnost proti otěru a vynikající pohodlí při nošení. Vhodné pro dotykovou obsluhu průmyslových monitorů.
- Odolá kontaktnímu teplu až do 100 °C
- Výborná obratnost
- Vynikající pohodlí při nošení a hmatový pocit s inovativní vrstvou SoftGrip
- Nejvyšší úroveň odolnosti proti proříznutí
- Bez silikonu podle otiskového testu
- Odolný proti vlhkosti
Typické aplikace zahrnují: automobilový průmysl, konstrukce, pivovarnictví/nápojový průmysl, sklářský průmysl, údržbu/servis, kovoprůmysl, montážní práce, papírenský průmysl, doručení/logistika, přepravní práce.
Colour: Lime/anthracite
EN 388 (4542)
: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100
OEKO-Tex® Standard 100
- Catalog No:
- 112-4498
- 112-4494
- 112-4495
- 112-4496
- 112-4497
- Model:
- foam
- foam
- foam
- foam
- foam
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Viskóza/Dyneema®/sklo/PA
- Viskóza/Dyneema®/sklo/PA
- Viskóza/Dyneema®/sklo/PA
- Viskóza/Dyneema®/sklo/PA
- Viskóza/Dyneema®/sklo/PA
- Typ manžety:
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Norma EN:
- EN 388:2016 (4X42C)
- EN 388:2016 (4X42C)
- EN 388:2016 (4X42C)
- EN 388:2016 (4X42C)
- EN 388:2016 (4X42C)
Frequently Bought Together