SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8
Dodavatel: Avantor
Certifikáty
O tomto produktu
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
- Na bázi silikagelu
- Extrakční objem sloučenin z roztoku vzorku v rozmezí od několika set µl až po 1 L
- Zpracování pomocí vakua, pozitivního přetlaku nebo centrifugace
Obecné aplikace: Neiontové, nepolární až středně polární analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro obrácenou fázi.
Packaging: Určité kolony jsou k dispozici v celulózovém válci s fóliovou vložkou, takzvaném Jumbo Packu. Kolony jsou volně zabaleny ve fóliové vložce, díky tomu nemusíte nepohodlně otevírat jednotlivé sáčky.
Specifikace
- Catalog No:
- 7087-06
- 7087-26
- 7087-03
- Naplnění uhlíkem:
- 14%
- 14%
- 14%
- S navazanou skupinou:
- Yes
- Yes
- Yes