Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím a vnitřním uzávěrem
Supplier: LAMAPLAST
Certificates
About this item
HDPE, průsvitné, s černým šroubovacím uzávěrem.
- dobrá chemická i teplotní odolnost
- široké hrdlo pro snadné plnění a čištění
- vnější šroubovací uzavěr a vnitřní uzávěr
- pro styk s potravinami
Láhve mají navíc k šroubovacímu uzávěru ještě vnitřní uzávěr, najdou své využití v různých oblastech: od chemických aplikací přes zemědělství až po kosmetický a farmaceutický průmysl. Díky širokému otvoru jsou vhodné pro krémy, pasty, polotuhé látky a granulovaný nebo práškový materiál.
Related Information
Frequently Bought Together