0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Ovladače
Termostaty
Accessories for digital temperature controller, MC8108
Accessories for digital temperature controller, MC8108
Accessories for digital temperature controller, MC8108
ELET99965-02
:
Cole-Parmer
Accessories for digital temperature controller, MC8108
ELET99965-02
:
Cole-Parmer
Popis:
Temperature probe, max. 250 °C, stainless steel with PTFE sleeving
Sekvence:
01
Environmentally Preferable:
Bal.:
1