Orders LinkContactUsLinkComponent
Roll mop, PolyTack®
Roll mop, PolyTack®
Dodavatel:   CONNECTICUT CLEANROOM
Roll mop, PolyTack®
Certifikáty
Roll mop, PolyTack®
Roll mop, PolyTack®
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Tacky roller, with foam or film for cleaning walls, floors, ceiling and hard to reach areas.
  • Easy to use hand or pole attachments
  • Plastic inner core insures cleanliness
  • Anti-microbial agent providing protection against bacterial growth
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • CONNPR-18
    Tacky roller, film for flat surfaces, 457,2 mm
    Tacky roller, film for flat surfaces, 457,2 mm
    01
    40 sheets/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 280,00 Kč
    2 280,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 280,00 Kč
  • CONNPR-9F
    Tacky roller, foam for contoured surfaces, 228,6 mm
    Tacky roller, foam for contoured surfaces, 228,6 mm
    02
    40 sheets/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 1 570,00 Kč
    1 570,00 Kč
    1 * 1 Roll
       1 570,00 Kč
  • CONNPR-18F
    Tacky roller, foam for contoured surfaces, 457,2 mm
    Tacky roller, foam for contoured surfaces, 457,2 mm
    03
    20 sheets/roll
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 Roll
    1 * 1 Roll - 2 280,00 Kč
    2 280,00 Kč
    1 * 1 Roll
       2 280,00 Kč
Mop handle
Informace o produktu
  • Sekvence
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • CONNPH-18
    Roller mop handle, stainless steel, for 457,2 mm mops
    Roller mop handle, stainless steel, for 457,2 mm mops
    05
    -
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 8 990,00 Kč
    8 990,00 Kč
    1 * 1 KS
       8 990,00 Kč