Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
 :   RATIOLAB
Cryoboxes
 :  RATIOLAB
Cryoboxes
PC, coloured, with clear lid.
  • Temperature-resistant from −190 to 121 °C
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • By stacking corners the boxes are suitable for safe transport
With slip lid and variable grid insert.
Product Family Options
  • Sekvence
    Přihrádky
    Určeno pro
    Barva
    Š×H×V vnějš.
  • 01
    9×9
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
    Zelená
    132×132×52 mm
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 1 350,00 Kč
    1 350,00 Kč
    1 * 5 KS
       1 350,00 Kč
  • 02
    9×9
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
    Červený
    132×132×52 mm
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 1 350,00 Kč
    1 350,00 Kč
    1 * 5 KS
       1 350,00 Kč
  • 03
    10×10
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
    Modrá
    132×132×52 mm
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 1 360,00 Kč
    1 360,00 Kč
    1 * 5 KS
       1 360,00 Kč
  • 04
    10×10
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
    Zelená
    132×132×52 mm
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 1 360,00 Kč
    1 360,00 Kč
    1 * 5 KS
       1 360,00 Kč
  • 05
    10×10
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
    Červený
    132×132×52 mm
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 1 360,00 Kč
    1 360,00 Kč
    1 * 5 KS
       1 360,00 Kč
  • 06
    10×10
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
    Žlutá
    132×132×52 mm
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 1 360,00 Kč
    1 360,00 Kč
    1 * 5 KS
       1 360,00 Kč
  • 07
    9×9
    Cryotubes 3 - 5 ml
    Modrá
    132×132×94 mm
    1 * 4 KS
    1 * 4 KS - 1 430,00 Kč
    1 430,00 Kč
    1 * 4 KS
       1 430,00 Kč
  • 08
    9×9
    Cryotubes 3 - 5 ml
    Zelená
    132×132×94 mm
    1 * 4 KS
    1 * 4 KS - 1 430,00 Kč
    1 430,00 Kč
    1 * 4 KS
       1 430,00 Kč
  • 09
    9×9
    Cryotubes 3 - 5 ml
    Červený
    132×132×94 mm
    1 * 4 KS
    1 * 4 KS - 1 430,00 Kč
    1 430,00 Kč
    1 * 4 KS
       1 430,00 Kč