Clamps, three pronged
Katalogové číslo BOCH5566
Dodavatel: BOCHEM
Specifikace
- Upínací šířka:0 - 125 mm
- Délka:130 mm
- Materiál:Hliník
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Three pronged clamps made of aluminium.
- Fingers of the clamps are coated with PVC to protect clamped items