Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Capacity 1000 ml
Katalogové číslo BIBBCRF530
Dodavatel:   SciLabware
Sedimentation cones, Imhoff type
Katalogové číslo BIBBCRF530
Dodavatel:  SciLabware
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Capacity 1000 ml
Přejít na:
Price
7 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Graduated up to 40 ml and with capacity mark at 1000 ml
For determining the amount of sediment in sewage or industrial waste.
Specifikace
  • Popis:
    Capacity 1000 ml