Buckets Square
Průsvitná, 20 L, 330×310 mm, 320 mm
Katalogové číslo SEMA1358
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
Buckets made of LDPE, translucent, for industrial and laboratory applications.
- Heavy
- Sturdy
- With internal scale and metal carrying handle
Specifikace
- Kapacita:20 L
- Barva:Průsvitná
- Rozměry:330×310 mm
- Výška:320 mm