Orders LinkContactUsLinkComponent
Connectors
Connectors
Dodavatel:   SEMADENI
Connectors
Dodavatel:  SEMADENI
Certifikáty
Connectors
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Connectors for easy installation on any plastic containers by means of counter screw.
  • Male thread for fittings or hose connection
  • Good chemical resistance to acids and solvents
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Závit
    Dostupnost
    Price
  • SEMA4366
    Fittings, external thread for pipes and valves
    Fittings, external thread for pipes and valves
    01
    1/2"
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 657,00 Kč
    657,00 Kč
    1 * 1 KS
       657,00 Kč
  • SEMA4367
    Fittings, external thread for pipes and valves
    Fittings, external thread for pipes and valves
    02
    3/4"
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 761,00 Kč
    761,00 Kč
    1 * 1 KS
       761,00 Kč
  • 229-0061
    Fittings, external thread for pipes and valves
    Fittings, external thread for pipes and valves
    03
    1"
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 868,00 Kč
    868,00 Kč
    1 * 1 KS
       868,00 Kč