ContactUsLinkComponent
Scintillation vials, with snap cap
Scintillation vials, with snap cap
Katalogové číslo SEMA3825
Dodavatel:  SEMADENI
undefined
Scintillation vials, with snap cap
Katalogové číslo SEMA3825
Dodavatel:  SEMADENI
Specifikace
  • Čepice součástí:
    Ano
  • Ø×H:
    26×60 mm
  • Kapacita:
    20,00 ml
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    02
  • Typ víčka:
    Snap cap
  • Bal.:
    100
Specifikace
O tomto produktu
These scintillation vials are made of high quality material and good solvent resistance with good stability.
  • With patented quick-release fastener
  • Closures are easily removable