Utěrky pro citlivé čištění, DuPont™ Sontara® Multipurpose Wipe
Catalog # CONTMP1213BG
Supplier: CONTEC
Specifications
- Balené:50 ks/sáček; 18 sáčků/balení
- Barva:Modrá
- Popis:Skládané ubrousky
- D׊:305×330 mm
- Sekvence:01
- Bal.:900
Specifications
About this item
Netkané utěrky vyrobené z krepové PES/celulózy nabízí vynikající pevnost a savost. Výborné pro odstranění hustých látek, maziva a nečistot.
- Výjimečný výkon za ekonomickou cenu
- Modré ubrousky jsou krepované pro zlepšení měkkosti
- Bílé utěrky s texturou účinně drhnou, zachycují a odstraňují nečistoty
Aplikace: Používáno pro úklid v méně kritickém prostředí, čištění skel a hladkých povrchů, při údržbě a úklidu potravinářských zařízení, mytí provozních linek a údržbu zařízení a pracoviště mimo kontrolované prostředí.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904