Orders LinkContactUsLinkComponent
Samolepicí sáčky
Samolepicí sáčky
Bags, white, with adhesive band, LDPE, 300×200 mm
Katalogové číslo SEMA2950
Dodavatel:   SEMADENI
Samolepicí sáčky
Katalogové číslo SEMA2950
Dodavatel:  SEMADENI
Samolepicí sáčky
Samolepicí sáčky
Bags, white, with adhesive band, LDPE, 300×200 mm
Přejít na:
Price
890,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Pevný sáček s lepicí páskou ideální do malé popelnice na pracovišti nebo v péči. Je také vhodné pro čištění v autě nebo na kempu. Sáček přilne bez zanechání stop na všech hladkých površích, jako jsou stěny, laboratorní stoly, postele a noční stolky.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifikace
  • Popis:
    Bags, white, with adhesive band
  • D׊:
    300×200 mm
  • Materiál:
    LDPE