Microplate sealing tape
PVC sealing tape
Katalogové číslo 738-3002
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Microplate sealing tape
Katalogové číslo 738-3002
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Adhesive sealing tape for microplates. Temperature range: −30 to +80 °C.
Specifikace
- Popis:PVC sealing tape
- Cat. No.:738-3002
- Certifikát ochrany životního prostředí:ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact