Čistící prostředek na nerezové povrchy
Katalogové číslo MMMAEDEL600
Dodavatel: 3M
Specifikace
- Popis:Prostředek čistící na nerezovou ocel
- Bal.:600 mL
Specifikace
O tomto produktu
Sprejový čistič na nerez lze také použít na škálu produktů včetně chrómu, mosazi, hliníku, eloxovaných kovových povrchů, plastu a smaltu. Čištění a ochrana nerezových povrchů v jednom kroku, zabraňuje oxidaci a otiskům prstů.