Cut resistant gloves, Vis-Tex5, A625
Supplier: Portwest
Certificates
About this item
These flexible gloves made of HPPE and glass fibre with PU coating on the palm provide cut resistance and high abrasion resistance.
- Flexible high visibility lining for optimum protection and comfort
- PU dipping for high abrasion resistance
Certifications: EN 388:2016 (4443DX), EN 407 (X1XXXX)
Specifications
- Catalog No:
- PRTWA625Y8RXL
- PRTWA625Y8RM
- PRTWA625Y8RL
- PRTWA625O8RXL
- PRTWA625O8RM
- PRTWA625O8RL
- Model:
- A625
- A625
- A625
- A625
- A625
- A625
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- HPPE
- HPPE
- HPPE
- HPPE
- HPPE
- HPPE
- Provedení:
- Coating on palm and fingertips
- Coating on palm and fingertips
- Coating on palm and fingertips
- Coating on palm and fingertips
- Coating on palm and fingertips
- Coating on palm and fingertips
- Rozchod:
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- Typ manžety:
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Norma EN:
- EN 388:2016 (4443DX), EN 407 (X1XXXX)
- EN 388:2016 (4443DX), EN 407 (X1XXXX)
- EN 388:2016 (4443DX), EN 407 (X1XXXX)
- EN 388:2016 (4443DX), EN 407 (X1XXXX)
- EN 388:2016 (4443DX), EN 407 (X1XXXX)
- EN 388:2016 (4443DX), EN 407 (X1XXXX)