Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide container
Slide container
Slide containers, Průsvitná, HDPE, 2
Katalogové číslo 212-0530
Dodavatel:   BOETTGER PAUL
Slide container
Katalogové číslo 212-0530
Dodavatel:  BOETTGER PAUL
Slide container
Slide container
Slide containers, Průsvitná, HDPE, 2
Přejít na:
Price
3 510,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
High-density polyethylene container for microscopy slides.
  • Mailing or storage of microscopy slides
  • For two slides (or four slides stored opposite each other)
  • Shielded ventilation in the cover
Informace pro objednávání: Containers are supplied without slides.
Specifikace
  • Počet sklíček:
    2
  • Barva:
    Průsvitná
  • Popis:
    Slide containers
  • Materiál:
    HDPE