Renrumsservietter, præ-mættede, AlphaSat® med Vectra® AlphaSorb® 10
TEXWTX1057
: Texwipe
- Balené:40 ubrousků/znovuuzavíratelný sáček, 12 sáčků/karton
- Popis:TX1057
- D׊:230×230 mm
- Bal.:480
AlphaSat® AlphaSorb®10 s Vectra® zpracováním obsahuje zatavené ubrousky ITW Texwipe‘ ultračisté AlphaSorb 10 (100% polyester) s 10% isopropylalkoholem ve kvalitě pro polovodiče (filtrované na 0,2 µm) ve snadno použitelném balení flatpack.
- výjimečná pevnost a odolnost k oděru díky pletenému podkladu z nepřetržitého vlákna
- nízká tvorba částic a nízká úroveň extraktů pomáhá chránit výrobky a čisté prostory před kontaminací
- eliminuje problémy spojené s nákupem,skladováním, filtrací a ředěním alkoholu
- snižuje spotřebu alkoholu a jeho nadbytečné použití
Ideální pro čištění výrobních zařízení a povrchů životního prostředí pro snížení kontaminace částicemi, pro otírání předmětů, které mají být předány nebo přenášeny do čistých prostor, pro otírání procesních komor při zpracování polovodičů a pro čištění otisků prstů a lehkých nečistot z citlivých lékařských zařízení před balením a sterilizací terminálů .
: Baleny v čistých prostorech. Baleny v čistých prostorech v zataveném vnějším sáčku pro bezkontaminační zavádění do čistých prostor.
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.