ContactUsLinkComponent
Precision tweezers, Erem®
Precision tweezers, Erem®
Katalogové číslo BSNC7SA
Dodavatel:  Basan
undefined
Precision tweezers, Erem®
Katalogové číslo BSNC7SA
Dodavatel:  Basan
Specifikace
  • Type:
    Curved, very fine tips
  • Délka:
    120 mm
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Stainless steel.
  • Curved for easy handling in confined areas
  • Anti-magnetic
  • Very fine tips, ideal for micro-electronics