0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kity pro environmentální testy
Visual comparator disc, phosphate
Visual comparator disc, phosphate
Visual comparator disc, phosphate
Katalogové číslo HACH9262100
Dodavatel:
Hach
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Visual comparator disc, phosphate
Katalogové číslo HACH9262100
Dodavatel:
Hach
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
1
Popis:
Phosphate, colour disc
Rozsah:
0 - 40 mg/l PO₄
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Fast acccurate comparison
Detaily produktu