PCR destičky, 384-jamek
Catalog # 391-5711
Supplier: Brand
Specifications
- Poč. jamek:384
- Profil:Low
- Lem:Fully skirted
- Well colour:Průhledná
- Popis:PCR destička (oříznuté rohy A12, H12)
- Bal.:50
- Objem jamky:0,04 ml
Specifications
About this item
PP. 40 μl jamky pojmou vzorky objemů 2 až 30 μl. To snižuje náklady na činnidla a zkracuje čas cyklu. Destičky lze plnit pomocí multikanálových pipet nebo robotickými systémy.
- ultra-tenkostěnný design umožňuje konstantní, rychlý a přesný přenos tepla
- hladký vnitřek nádobky minimalizuje vaznost enzymů a nukleových kyselin na stěny
- reliéfní alfanumerické kódování
- zvýšený okraj jamek chrání proti křížové kontaminaci a poskytuje těsnění v kombinaci s odpovídající těsnící fólií
- bez obsahu DNazy, RNazy a DNA
- autoklávovatelné při 121 °C (2 bar) dle DIN EN 285