Bosshead, cross type
Dodavatel: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Přejít na:
O tomto produktu
Bosshead made of tempered cast iron, powder-coated.
- For rods up to 16 mm Ø
- With brass thumb or stainless steel safety heart screws
- Thread: M8
Weight: 180 g
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Bosshead made of tempered cast iron, powder-coated.
- For rods up to 16 mm Ø
- With brass thumb or stainless steel safety heart screws
- Thread: M8
Weight: 180 g
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceUpínací šířkaMateriálDostupnostPrice
- NEUBM020-4850With brass thumb screwsWith brass thumb screws010 - 16 mmPopouštěné lité železoPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS817,00 Kč
- NEUBM020-4850SWith safety heart screwsWith safety heart screws020 - 16 mmPopouštěné lité železoPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS1 660,00 Kč