Stirrer
Stirrer, Sklo, 6 mm, 140 mm
Katalogové číslo GERB5430
Dodavatel: GERBER FUNKE
Přejít na:
Product Details & Documents
Pestle type stirrer made of glass.
Specifikace
- Ø:6 mm
- Popis:Stirrer
- Délka:140 mm
- Materiál:Sklo