Orders LinkContactUsLinkComponent
Kidney dishes
260×100×55 mm
Katalogové číslo SEMA1254
Dodavatel:   SEMADENI
Kidney dishes
Katalogové číslo SEMA1254
Dodavatel:  SEMADENI
Kidney dishes
Kidney dishes
260×100×55 mm
Přejít na:
Price
672,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Kidney dishes made of white PP.
  • Temperature resistant up to 130 °C
  • Excellent chemical resistance
Specifikace
  • Š×H×V:
    260×100×55 mm