VWR® Q Path® Quickspot, Držáky diapozitivů pro Turbitec®
Supplier: LABONORD
Certificates
About this item
Q Path® Quickspot a držák sklíčka pro Turbitec se používají k provádění cytocentrifugace. Umožňují nanesení buněčné suspenze na sklíčko (gynekologické vzorky). Držák sklíčka je oporou pro umístění sklíčka a Quickspot je komora pro plnění vzorku.
- Q Path® držák diapozitivů (opakovaně použitelné) a Q Path® Quickspot (jednorázové použití)
- Příslušenství do sebe zapadá a používá se společně
- Odolné vůči centrifugaci až 2039×g po dobu 30 min
Poznámka: Pro použití s odstředivkami Hettich® (Rotofix, Rotina) a kompatibilními rotory a kbelíky.
Frequently Bought Together