Orders LinkContactUsLinkComponent
Analytical funnels
Analytical funnels
10 mm, 80 mm
Katalogové číslo DELT19150
Dodavatel:   DELTALAB
Analytical funnels
Katalogové číslo DELT19150
Dodavatel:  DELTALAB
Analytical funnels
10 mm, 80 mm
Přejít na:
Price
4 470,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 KS
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • With long stem and grooves
  • Rigidified by a thickened edge
  • Rapid flow due to a steep 60° angle
Designed for use with standard filter paper.
Specifikace
  • Vněj. Ø nálevky:
    80 mm
  • Vnější Ø stonku:
    10 mm