Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
25 ml, 135 mm, Bílá
Katalogové číslo DELT191058
Dodavatel:   DELTALAB
Measuring scoops
Katalogové číslo DELT191058
Dodavatel:  DELTALAB
Measuring scoops
25 ml, 135 mm, Bílá
Přejít na:
Price
70,90 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, white.
Specifikace
  • Kapacita:
    25 ml
  • Barva:
    Bílá
  • Délka:
    135 mm