Orders LinkContactUsLinkComponent
Heat resistant gloves, KarboTECT® 950
Dodavatel:   KCL by Honeywell
Heat resistant gloves, KarboTECT® 950
Dodavatel:  KCL by Honeywell
Certifikáty
Heat resistant gloves, KarboTECT® 950
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These ambidextrous knitted gloves are made of para-aramide but also contain carbon and wool. This combination enables working with temperatures of up to 250 °C.
  • Good thermal insulation, high cut resistance
  • Reduction of electrostatic charge
  • High wearing comfort due to cotton inlay
  • Five-finger-design offers a good flexibility and grip
  • Para-aramide can be washed several times without losing its mechanical protection properties
  • Glove sizes are marked by different colour coding on the wrist band
Ideal for people working in metal processing, large bakeries, refineries and all areas with dry contact heat. Also suitable for use in laboratories when working with heat ovens and cabinet dryers.
Certifications: EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX); Cat. III
Food contact approved
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • KCHL950.7
  • KCHL950.9
  • KCHL950.10
  • Model:
  • 950
  • 950
  • 950
  • Obouruké/jednoruké:
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Typ manžety:
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX)
  • EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX)
  • EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX)
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
  • +
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Velikost rukavic
    Barva
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • 01
    7
    Žlutá/černá
    240 - 260 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR - 2 040,00 Kč
    2 040,00 Kč
    1 * 1 PÁR
       2 040,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KCHL950.7
    Model
    950
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Typ manžety
    Pletené zápěstí
    Norma EN
    EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX)
    Schváleno pro styk s potravinami
    +
  • 03
    9
    Žlutá/černá
    240 - 260 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR - 2 040,00 Kč
    2 040,00 Kč
    1 * 1 PÁR
       2 040,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KCHL950.9
    Model
    950
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Typ manžety
    Pletené zápěstí
    Norma EN
    EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX)
    Schváleno pro styk s potravinami
    +
  • 04
    10
    Žlutá/černá
    240 - 260 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 PÁR
    1 * 1 PÁR - 2 040,00 Kč
    2 040,00 Kč
    1 * 1 PÁR
       2 040,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    KCHL950.10
    Model
    950
    Obouruké/jednoruké
    Obouruké
    Jednorázové/znovupoužitelné
    opakovatelně použitelné
    Typ manžety
    Pletené zápěstí
    Norma EN
    EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX)
    Schváleno pro styk s potravinami
    +