Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
100 (10×10), Cryovials 0,5 - 2,0 ml, Černá, 140×140×60 mm
Katalogové číslo NEOL7-8040
Dodavatel:   NEOLAB
Cryoboxes
Katalogové číslo NEOL7-8040
Dodavatel:  NEOLAB
Cryoboxes
Cryoboxes
100 (10×10), Cryovials 0,5 - 2,0 ml, Černá, 140×140×60 mm
Přejít na:
Price
3 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Boxes are made of polypropylene for the storage of light-sensitive samples. 100 places 12,5×12,5 mm for 0,5, 1,5, 2,0 ml microcentrifuge and cryo tubes.
  • Designed for use in deep freezers at temperature of –90 to +120 °C
  • Alphanumerical index on the lid for identifying contents
  • Stackable
  • For max. 53 mm tube height
Specifikace
  • Přihrádky:
    100 (10×10)
  • Určeno pro:
    Cryovials 0,5 - 2,0 ml
  • Š×H×V vnějš.:
    140×140×60 mm
  • Barva:
    Černá