Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini magnifier
Mini magnifier
02, Mini magnifier, 135×161×44 mm, 1,75×
Katalogové číslo 710-4001
Dodavatel:   HEATHROW
Mini magnifier
Katalogové číslo 710-4001
Dodavatel:  HEATHROW
Mini magnifier
Mini magnifier
02, Mini magnifier, 135×161×44 mm, 1,75×
Price
5 090,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This mini magnifier can be used as an accessory for the eCount® or can be stand-alone.
Mini magnifier enlarges objects for easier viewing. Swivelling, moulded lens, with 1,75× magnification. Lens measures 185×100 mm; stand measures 207 mm (height).
Ordering information: Mini LED light box must be purchased separately.
Specifikace
  • Zvětšení:
    1,75×
  • Popis:
    Mini magnifier, 135×161×44 mm
  • Sekvence:
    02
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Mini-Light Box, 161×135×44 mm
    Mini-Light Box, 161×135×44 mm
    HEAT120661
    Mini-magnifier
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 110,00 Kč