Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable cups
Disposable cups
02, 150 ml, 70 mm, 70 mm, 30×100/case, PS
Katalogové číslo DELT202317
Dodavatel:   DELTALAB
Disposable cups
Katalogové číslo DELT202317
Dodavatel:  DELTALAB
Disposable cups
02, 150 ml, 70 mm, 70 mm, 30×100/case, PS
Přejít na:
Price
7 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 3.000 KS
Product Details & Documents
Disposable sample cups, for general sample collection.
Informace o dodávce: Cups are supplied stacked.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    70 mm
  • Balené:
    30×100/case
  • Kapacita:
    150 ml
  • Výška:
    70 mm
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    02