ContactUsLinkComponent
Homogenisers, Mixer B-400
Homogenisers, Mixer B-400
Dodavatel:  BUCHI
Certifikáty
Homogenisers, Mixer B-400
Dodavatel:  BUCHI
Specifikace
  • Catalog No:
  • 432-1101
  • 432-1103
  • Model:
  • Mixer B-400
  • Mixer B-400
  • Rozsah rychlosti:
  • 9000 min⁻¹
  • 9000 min⁻¹
  • Třída motoru:
  • 1900 W
  • 1900 W
  • Š×H×V:
  • 300×530×510 mm
  • 300×530×510 mm
  • Hmotnost:
  • 26 kg
  • 26 kg