Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
O tomto produktu
These gloves knitted from composite and para-aramid yarn features a blue crinkled latex coating on the palm.
- Knitting technique provides the glove with excellent fit and high dexterity
- Para-aramid yarn protects against contact heat and cuts
- Plated polyamide inside: Limit the contact of the skin with composite fibre
- Latex coating provides better grip and light thermal protection (up to 250 °C)
Ideal for handling heavy parts with high cut risks in humid and slippery environments. The gloves also provide light thermal protection (up to 250 °C).
: EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These gloves knitted from composite and para-aramid yarn features a blue crinkled latex coating on the palm.
- Knitting technique provides the glove with excellent fit and high dexterity
- Para-aramid yarn protects against contact heat and cuts
- Plated polyamide inside: Limit the contact of the skin with composite fibre
- Latex coating provides better grip and light thermal protection (up to 250 °C)
Ideal for handling heavy parts with high cut risks in humid and slippery environments. The gloves also provide light thermal protection (up to 250 °C).
: EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Specifications for Product Family
Specifikace
- Catalog No:
- DALL2232525/7
- DALL2232525/9
- DALL2232525/10
- Model:
- Latex
- Latex
- Latex
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Para-aramid
- Para-aramid
- Para-aramid
- Provedení:
- Zvrásněný povlak na dlani a konečcích prstů
- Zvrásněný povlak na dlani a konečcích prstů
- Zvrásněný povlak na dlani a konečcích prstů
- Typ manžety:
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Norma EN:
- EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
- EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
- EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceVelikost rukavicBarvaDélkaDostupnostPrice
- Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.DALL2232525/7ModelLatexObouruké/jednorukéJednorukéJednorázové/znovupoužitelnéopakovatelně použitelnéMateriál vložkyPara-aramidProvedeníZvrásněný povlak na dlani a konečcích prstůTyp manžetyPletené zápěstíNorma ENEN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX) - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.DALL2232525/9ModelLatexObouruké/jednorukéJednorukéJednorázové/znovupoužitelnéopakovatelně použitelnéMateriál vložkyPara-aramidProvedeníZvrásněný povlak na dlani a konečcích prstůTyp manžetyPletené zápěstíNorma ENEN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX) - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.DALL2232525/10ModelLatexObouruké/jednorukéJednorukéJednorázové/znovupoužitelnéopakovatelně použitelnéMateriál vložkyPara-aramidProvedeníZvrásněný povlak na dlani a konečcích prstůTyp manžetyPletené zápěstíNorma ENEN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)