Cut resistant gloves, Sharpflex PU
These gloves knitted from composite and para-aramid yarn features a black PU coating on the palm.
- Knitting technique provides the glove with excellent fit and high dexterity
- Para-aramid yarn protects against contact heat and cuts
- Plated polyamide inside: Limit the contact of the skin with composite fiber
- PU coating increases the abrasion resistance and allows use in slightly greasy environments
Ideal for handling heavy parts with high cut risks in dry and slightly greasy environments.
: EN 388:2016 (4X41C); Cat. II
- Catalog No:
- DALL2232523/11
- DALL2232523/8
- DALL2232523/7
- DALL2232523/10
- Model:
- PU
- PU
- PU
- PU
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Para-aramid
- Para-aramid
- Para-aramid
- Para-aramid
- Provedení:
- Coating on palm and fingertips
- Coating on palm and fingertips
- Coating on palm and fingertips
- Coating on palm and fingertips
- Typ manžety:
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Norma EN:
- EN 388:2016 (4X41C)
- EN 388:2016 (4X41C)
- EN 388:2016 (4X41C)
- EN 388:2016 (4X41C)
Frequently Bought Together