Orders LinkContactUsLinkComponent
Falling ball viscometer
Falling ball viscometer
Falling ball viscometer, 0,5 − 10⁵ mPa.s (cP)
Katalogové číslo 616-3282
Dodavatel:   HAAKE
Falling ball viscometer
Katalogové číslo 616-3282
Dodavatel:  HAAKE
Falling ball viscometer
Falling ball viscometer, 0,5 − 10⁵ mPa.s (cP)
Price
82 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This falling ball viscometer provides an accurate way of measuring the viscosity, in transparent Newtonian liquids and gases.
Specially suited for the chemical (polymer solutions, solvents, inks), pharmaceutical (raw materials, glycerine), food (gelatin, sugar solutions) and mineral oil (oils, liquid hydrocarbons) industries.
 : DIN 53015, ISO 12058
 : Supplied with six balls, instrument case, thermometer, cleaning tools, calibration sheet and instruction manual.
Specifikace
  • Rozsah:
    0,5 − 10⁵ mPa.s (cP)
  • Popis:
    Falling ball viscometer
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Digital stopwatch with LCD for up to ten hours
    Digital stopwatch with LCD for up to ten hours
    616-2310
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 480,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Ball 2, borosilicate glass
    Ball 2, borosilicate glass
    HAAK800-0003
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 580,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Falling tube for falling ball viscometer type C
    Falling tube for falling ball viscometer type C
    HAAK002-6968
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 880,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Sealing kit for falling ball viscometer type C
    Sealing kit for falling ball viscometer type C
    HAAK799-3001
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 SET - 2 200,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Ball 1, borosilicate glass
    Ball 1, borosilicate glass
    HAAK800-0002
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 580,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Ball 5, Nickel-Iron
    Ball 5, Nickel-Iron
    HAAK800-0006
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 480,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Ball 6, Nickel-Iron
    Ball 6, Nickel-Iron
    HAAK800-0007
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 480,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Ball set (balls 1 to 6), delivered in a wooden case
    Ball set (balls 1 to 6), delivered in a wooden case
    HAAK800-0182
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 SET - 24 050,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Ball 3, Nickel-Iron
    Ball 3, Nickel-Iron
    HAAK800-0004
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 330,00 Kč